(S)-3-(Boc-amino)piperidin 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H26957.03 H26957.06
H26957.03EA 64.8 EUR InStock
H26957.03 H26957.06
(S)-3-(Boc-amino)piperidin 97%
(S)-3-(Boc-amino)piperidin
Purity: 97% CAS No.: 216854-23-8 Molecular Formula: C10H20N2O2 Formula Weight: 200.28 Melting Point: 122-127° Optical Rotation: -15.0° (c=1 in MeOH)
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200.28 g/mol
Melting Pt: 122…127 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03093383
CAS-Nummer: 216854-23-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge