(S,S)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulphonamide
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H27006.03 H27006.06 H27006.14
H27006.03EA 122 EUR InStock
H27006.03 H27006.06 H27006.14
(S,S)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulphonamide
(S,S)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulphonamide
CAS No.: 167316-27-0 Molecular Formula: C21H22N2O2S Formula Weight: 366.48 Melting Point: 127-130° Optical Rotation: +29° (c=1 in chloroform) MDL No.: MFCD03095684
Formel: C₂₁H₂₂N₂O₂S
Melting Pt: 127…130 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095684
CAS-Nummer: 167316-27-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge