1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H27036.03
H27036.03EA 111 EUR InStock
H27036.03
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester 95%
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester
Purity: 95% CAS No.: 903550-26-5 Molecular Formula: C14H23BN2O3 Formula Weight: 278.16 MDL No.: MFCD09037501
Formel: C₁₄H₂₃BN₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09037501
CAS-Nummer: 903550-26-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge