2,6-Dimethoxyanilin ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H27139.03 H27139.06
H27139.03EA 92.3 EUR InStock
H27139.03 H27139.06
2,6-Dimethoxyanilin ≥97%
2,6-Dimethoxyanilin
Purity: 97% CAS No.: 2734-70-5 Molecular Formula: C8H11NO2 Formula Weight: 153.18 Odour: Characteristic Melting Point: 76-78° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00053934
Formel: C₈H₁₁NO₂
MW: 153.18 g/mol
Melting Pt: 76…78 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053934
CAS-Nummer: 2734-70-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge