5-Pyrimidinboronsäurepinakolester 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H27147.03
H27147.03EA 102 EUR InStock
H27147.03
5-Pyrimidinboronsäurepinakolester 95%
5-Pyrimidinboronsäurepinakolester
Purity: 95% CAS No.: 321724-19-0 Molecular Formula: C10H15BN2O2 Formula Weight: 206.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 60-66° MDL No.: MFCD05155223
Formel: C₁₀H₁₅BN₂O₂
Melting Pt: 60…66 °C
MDL Number: MFCD05155223
CAS-Nummer: 321724-19-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge