4-Oxocyclohexancarbonsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H27294.03
H27294.03EA 111 EUR InStock
H27294.03
4-Oxocyclohexancarbonsäure ≥98%
4-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 874-61-3 Molecular Formula: C7H10O3 Formula Weight: 142.16 Melting Point: 65-71° MDL No.: MFCD00102035
Formel: C₇H₁₀O₃
Melting Pt: 65…71 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00102035
CAS-Nummer: 874-61-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge