Methyl-4-oxo-3-piperidincarboxylathydrochlorid 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H27318.14 H27318.06
H27318.14EA 301 EUR InStock
H27318.14 H27318.06
Methyl-4-oxo-3-piperidincarboxylathydrochlorid 95%
Methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Purity: 95% CAS No.: 71486-53-8 Molecular Formula: C7H11NO3.HCl Formula Weight: 193.63 Melting Point: ca 175° dec. Beilstein Reference: 4273241 MDL No.: MFCD00012769
Formel: C₇H₁₂ClNO₃
MW: 193.63 g/mol
Melting Pt: ∼ 175 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012769
CAS-Nummer: 71486-53-8
EINECS: 275-526-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge