1-Methylimidazol-5-carbaldehyd ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H27338.03
H27338.03EA 117 EUR InStock
H27338.03
1-Methylimidazol-5-carbaldehyd ≥97%
1-Methylimidazol-5-carbaldehyd
Purity: 97% CAS No.: 39021-62-0 Molecular Formula: C5H6N2O Formula Weight: 110.12 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 52-57° MDL No.: MFCD00030439
Formel: C₅H₆N₂O
Melting Pt: 52…57 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00030439
CAS-Nummer: 39021-62-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge