4-Aminopyrimidin 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H27367.MD H27367.06 H27367.03
H27367.MDEA 60.7 EUR InStock
H27367.MD H27367.06 H27367.03
4-Aminopyrimidin 98%
4-Aminopyrimidin
Purity: 98% CAS No.: 591-54-8 Molecular Formula: C4H5N3 Formula Weight: 95.11 Melting Point: 147-152° MDL No.: MFCD00006112
Formel: C₄H₅N₃
MW: 95.1 g/mol
Melting Pt: 147…152 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006112
CAS-Nummer: 591-54-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge