Ethylcellulose
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
H27621.MD
H27621.MDEA
97.8
EUR
H27621.MD
Ethylcellulose
Ethyl cellulose
Dichte:
1.14 Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00131037 CAS-Nummer: 9004-57-3 |