4-Cyan-3-fluorphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H27710.14 H27710.03
H27710.14EA 692 EUR InStock
H27710.14 H27710.03
4-Cyan-3-fluorphenylboronsäure ≥97%
4-Cyan-3-fluorphenylboronsäure
Purity: 97% CAS No.: 843663-18-3 Molecular Formula: C7H5BFNO2 Formula Weight: 164.93 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD03411549
Formel: C₇H₅BFNO₂
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03411549
CAS-Nummer: 843663-18-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge