N-Boc-D-phenylalaninol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H27713.03 H27713.06
H27713.03EA 54.6 EUR InStock
H27713.03 H27713.06
N-Boc-D-phenylalaninol ≥98%
N-Boc-D-phenylalaninol
Purity: 98% CAS No.: 106454-69-7 Molecular Formula: C14H21NO3 Formula Weight: 251.33 Melting Point: 94-96° MDL No.: MFCD00216472
Formel: C₁₄H₂₁NO₃
Melting Pt: 94…96 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00216472
CAS-Nummer: 106454-69-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge