4-Nitrophenylboronsäure 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H27767.06 H27767.03
H27767.06EA 201 EUR InStock
H27767.06 H27767.03
4-Nitrophenylboronsäure 95%
4-Nitrophenylboronsäure
Purity: 95% CAS No.: 24067-17-2 Molecular Formula: C6H6BNO4 Formula Weight: 166.93 Melting Point: ca 285° dec. MDL No.: MFCD00161360
Formel: C₆H₆BNO₄
Melting Pt: ∼ 285 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00161360
CAS-Nummer: 24067-17-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge