Methyl-4-brom-2-methoxybenzoat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H27773.09
H27773.09EA 132 EUR InStock
H27773.09
Methyl-4-brom-2-methoxybenzoat ≥98%
Methyl-4-brom-2-methoxybenzoat
Purity: 98% CAS No.: 139102-34-4 Molecular Formula: C9H9BrO3 Formula Weight: 245.08 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 32-34° Boiling Point: 100-108°/0.1mm MDL No.: MFCD06797867
Formel: C₉H₉BrO₃
Siedepunkt: 100…108 °C (0,1 mmHg)
Melting Pt: 32…34 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797867
CAS-Nummer: 139102-34-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge