2-Amino-4,6-dichlorpyrimidin-5-carbaldehyd 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H27844.06
H27844.06EA 104 EUR InStock
H27844.06
2-Amino-4,6-dichlorpyrimidin-5-carbaldehyd 96%
2-Amino-4,6-dichlorpyrimidin-5-carbaldehyd
Purity: 96% CAS No.: 5604-46-6 Molecular Formula: C5H3Cl2N3O Formula Weight: 192.00 Melting Point: ca 220° MDL No.: MFCD03001242
Formel: C₅H₃Cl₂N₃O
MW: 192.00 g/mol
Melting Pt: ∼ 220 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03001242
CAS-Nummer: 5604-46-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge