3-(3-Fluorphenyl)propionsäure ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H27847.06 H27847.03
H27847.06EA 61.9 EUR InStock
H27847.06 H27847.03
3-(3-Fluorphenyl)propionsäure ≥97%
3-(3-Fluorphenyl)propionsäure
Purity: 97% CAS No.: 458-45-7 Molecular Formula: C9H9FO2 Formula Weight: 168.17 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 43-47° Boiling Point: 125°/10mm MDL No.: MFCD01310821
Formel: C₉H₉FO₂
Siedepunkt: 125 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 43…47 °C
Flash-Pt: 110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01310821
CAS-Nummer: 458-45-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge