2-(Methylthio)-5-pyridinboronsäure 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H27873.MD
H27873.MDEA 78.9 EUR InStock
H27873.MD
2-(Methylthio)-5-pyridinboronsäure 95%
2-(Methylthio)-5-pyridinboronsäure
Purity: 95% CAS No.: 321438-86-2 Molecular Formula: C6H8BNO2S Formula Weight: 169.01 MDL No.: MFCD03788238
Formel: C₆H₈BNO₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03788238
CAS-Nummer: 321438-86-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge