(4-Isopropylphenoxy)acetyl chloride 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H28036.06
H28036.06EA 91.5 EUR InStock
H28036.06
(4-Isopropylphenoxy)acetyl chloride 98%
(4-Isopropylphenoxy)acetyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 223128-33-4 Molecular Formula: C11H13ClO2 Formula Weight: 212.67 Refractive Index: 1.5195 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD02628421
Formel: C₁₁H₁₃ClO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02628421
CAS-Nummer: 223128-33-4
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge