Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Aminoisonicotinsäure 95%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

H28714.06 H28714.03
H28714.06EA 665 EUR InStock
H28714.06 H28714.03
3-Aminoisonicotinsäure 95%
3-Aminoisonicotinsäure
Purity: 95% CAS No.: 7579-20-6 Molecular Formula: C6H6N2O2 Formula Weight: 138.13 Melting Point: ca 280° dec. MDL No.: MFCD00137840


Formel: C₆H₆N₂O₂
Melting Pt: ∼ 280 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00137840
CAS-Nummer: 7579-20-6
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge