N-Methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H28719.03 H28719.09
H28719.03EA 45.1 EUR InStock
H28719.03 H28719.09
N-Methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride 98%
N-Methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 65473-13-4 Molecular Formula: C12H13N.HCl Formula Weight: 207.70 Melting Point: 190-193° MDL No.: MFCD00012555
Formel: C₁₂H₁₃N
Melting Pt: 190…193 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012555
CAS-Nummer: 65473-13-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge