Kalium(4-iodphenyl)trifluoroborat 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H28758.06 H28758.03
H28758.06EA 224 EUR InStock
H28758.06 H28758.03
Kalium(4-iodphenyl)trifluoroborat 96%
Kalium(4-iodphenyl)trifluoroborat
Purity: 96% CAS No.: 912350-00-6 Molecular Formula: C6H4BF3IK Formula Weight: 309.90 Melting Point: 297-299° MDL No.: MFCD09800738
Formel: C₆H₄BF₃IK
Melting Pt: 297…299 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09800738
CAS-Nummer: 912350-00-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge