(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H28799.06 H28799.03
H28799.06EA 120 EUR InStock
H28799.06 H28799.03
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 97%
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid
Purity: 97% CAS No.: 380430-49-9 Molecular Formula: C11H16BNO4 Formula Weight: 237.06 Melting Point: ca 200° dec. MDL No.: MFCD02093054
Formel: C₁₁H₁₆BNO₄
Melting Pt: ∼ 200 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093054
CAS-Nummer: 380430-49-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge