3-Methoxybenzolsulfonamid ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H28844.03
H28844.03EA 88.1 EUR InStock
H28844.03
3-Methoxybenzolsulfonamid ≥97%
3-Methoxybenzolsulfonamid
Purity: 97% CAS No.: 58734-57-9 Molecular Formula: C7H9NO3S Formula Weight: 187.22 Melting Point: 131-133° MDL No.: MFCD08704579
Formel: C₇H₉NO₃S
Melting Pt: 131…133 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08704579
CAS-Nummer: 58734-57-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge