Kalium(3-iodphenyl)trifluoroborat 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H29009.06
H29009.06EA 95.1 EUR InStock
H29009.06
Kalium(3-iodphenyl)trifluoroborat 96%
Potassium-3-iodophenyltrifluoroborate
Purity: 96% Molecular Formula: C6H4BF3IK Formula Weight: 309.90 Melting Point: 202-204° MDL No.: MFCD09800739
Formel: C₆H₄BIF₃K
Melting Pt: 202…204 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09800739
CAS-Nummer: 1189097-36-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge