5-Brom-3-indolylessigsäure ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H29217.03
H29217.03EA 134 EUR InStock
H29217.03
5-Brom-3-indolylessigsäure ≥97%
5-Brom-3-indolylessigsäure
Purity: 97% CAS No.: 40432-84-6 Molecular Formula: C10H8BrNO2 Formula Weight: 254.09 Melting Point: 144-145° dec. MDL No.: MFCD00005637
Formel: C₁₀H₈BrNO₂
MW: 254.08 g/mol
Melting Pt: 144…145 °C (Zers.)
Dichte: 1.754 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005637
CAS-Nummer: 40432-84-6
EINECS: 254-917-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge