2,6-Dichlorbenzylamin ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H29274.03 H29274.14 H29274.06
H29274.03EA 16.2 EUR InStock
H29274.03 H29274.14 H29274.06
2,6-Dichlorbenzylamin ≥97%
2,6-Dichlorbenzylamin
Purity: 97+% CAS No.: 6575-27-5 Molecular Formula: C7H7Cl2N Formula Weight: 176.05 Odour: Amine-like UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00047928
Formel: C₇H₇Cl₂N
MW: 176.04 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00047928
CAS-Nummer: 6575-27-5
UN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge