5-Formyl-2-thiophenboronsäure ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H29289.06 H29289.03
H29289.06EA 264 EUR InStock
H29289.06 H29289.03
5-Formyl-2-thiophenboronsäure ≥97%
5-Formyl-2-thiophenboronsäure
Purity: 97% CAS No.: 4347-33-5 Molecular Formula: C5H5BO3S Formula Weight: 155.97 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 124° dec. MDL No.: MFCD02093666
Formel: C₅H₅BO₃S
Melting Pt: ∼ 124 °C (Zers.)
MDL Number: MFCD02093666
CAS-Nummer: 4347-33-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge