Platin-Cobalt-Farbstandard (APHA 500), StandARd®, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: MACRON AVANTOR BRAND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H296-03EA 471.95 EUR InStock
H296-03
Platin-Cobalt-Farbstandard (APHA 500), StandARd®, Macron Fine Chemicals™
Standards Farbreferenzen und Spektroskopie-Standards
Ätzend.
APHA 500 enthält 0,13% Chloroplatinsäure, 0,11% Cobalt(II)-chlorid und 4,6% Chlorwasserstoff in Wasser.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge