Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Amino-6-fluorpyridin 97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

H30629.03 H30629.06
H30629.03EA 77.4 EUR InStock
H30629.03 H30629.06
2-Amino-6-fluorpyridin 97%
2-Amino-6-fluorpyridin
Purity: 97% CAS No.: 1597-32-6 Molecular Formula: C5H5FN2 Formula Weight: 112.11 Odour: Characteristic Melting Point: 58-62° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD04114200


Formel: C₅H₅FN₂
Melting Pt: 58…62 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114200
CAS-Nummer: 1597-32-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge