2-Brom-3'-(trifluormethyl)acetophenon ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H31526.03 H31526.06 H31526.09
H31526.03EA 88.4 EUR InStock
H31526.03 H31526.06 H31526.09
2-Brom-3'-(trifluormethyl)acetophenon ≥98%
2-Brom-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Purity: 98% CAS No.: 2003-10-3 Molecular Formula: C9H6BrF3O Formula Weight: 267.04 Physical Form: Fused solid Appearance: Pale yellow Melting Point: 20-23° Boiling Point: 69-72° MDL No.: MFCD03094283
Formel: C₉H₆BrF₃O
MW: 267.04 g/mol
Siedepunkt: 69…72 °C
Melting Pt: 20…23 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094283
CAS-Nummer: 2003-10-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge