Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethen 95%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

H31562.03 H31562.06 H31562.14
H31562.03EA 53 EUR InStock
H31562.03 H31562.06 H31562.14
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethen 95%
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethen
CAS No.: 97674-02-7 Molecular Formula: C16H34OSn Formula Weight: 361.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4760 Boiling Point: 85-86°/0.07mm UN No.: 2788 MDL No.: MFCD00010240


Formel: C₁₆H₃₄OSn
MW: 361.15 g/mol
Siedepunkt: 85…86 °C (0.07 mmHg)
Dichte: 1.067
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010240
CAS-Nummer: 97674-02-7
UN: 2788
ADR: 6.1 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge