3-Fluor-2-hydroxypyridin ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H31705.MD H31705.03 H31705.06
H31705.MDEA 95 EUR InStock
H31705.MD H31705.03 H31705.06
3-Fluor-2-hydroxypyridin ≥97%
3-Fluor-2-hydroxypyridin
Purity: 97% CAS No.: 1547-29-1 Molecular Formula: C5H4FNO Formula Weight: 113.09 Odour: Odourless Melting Point: 157-161° MDL No.: MFCD03095042
Formel: C₅H₄FNO
MW: 113.09 g/mol
Melting Pt: 157…161 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095042
CAS-Nummer: 1547-29-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge