4-Brom-2-(trifluormethoxy)phenol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H31726.06
H31726.06EA 166 EUR InStock
H31726.06
4-Brom-2-(trifluormethoxy)phenol ≥98%
4-Brom-2-(trifluormethoxy)phenol
Purity: 98% CAS No.: 690264-39-2 Molecular Formula: C7H4BrF3O2 Formula Weight: 257.01 Melting Point: 51-55° MDL No.: MFCD09037798
Formel: C₇H₄BrF₃O₂
MW: 257.01 g/mol
Melting Pt: 51…55 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09037798
CAS-Nummer: 690264-39-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge