4-Brom-2-(trifluormethyl)phenol 99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H31787.03 H31787.06
H31787.03EA 32 EUR InStock
H31787.03 H31787.06
4-Brom-2-(trifluormethyl)phenol 99%
4-Brom-2-(trifluormethyl)phenol
Purity: 99% CAS No.: 50824-04-9 Molecular Formula: C7H4BrF3O Formula Weight: 241.01 Melting Point: 82-86° MDL No.: MFCD05668981
Formel: C₇H₄BrF₃O
MW: 241.01
Melting Pt: 82…86 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05668981
CAS-Nummer: 50824-04-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge