Methyl-1,2,3,4-Tetra-O-Acetyl-Beta-D-Glucuronat 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H31888.03
H31888.03EA 190 EUR InStock
H31888.03
Methyl-1,2,3,4-Tetra-O-Acetyl-Beta-D-Glucuronat 98%
Methyl-1,2,3,4-tetra-O-acetyl-beta-D-glucuronate
Purity: 98% CAS No.: 7355-18-2 Molecular Formula: C15H20O11 Formula Weight: 376.32 Odour: Odourless Melting Point: 177-181° Optical Rotation: +8.5° (c=1 in chloroform) MDL No.: MFCD00069834
Formel: C₁₅H₂₀O₁₁
Melting Pt: 177…181 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00069834
CAS-Nummer: 7355-18-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge