1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H31972.03 H31972.06 H31972.14
H31972.03EA 27 EUR InStock
H31972.03 H31972.06 H31972.14
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Purity: 98% CAS No.: 368-63-8 Molecular Formula: C10H8F6O Formula Weight: 258.16 Melting Point: 70-74° MDL No.: MFCD01632521
Formel: C₁₀H₈F₆O
Melting Pt: 70…74 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01632521
CAS-Nummer: 368-63-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge