2,6-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H31974.MD H31974.03
H31974.MDEA 53.5 EUR InStock
H31974.MD H31974.03
2,6-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd 95%
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 95% CAS No.: 532967-21-8 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Melting Point: 179-182° MDL No.: MFCD07772042
Formel: C₇H₄F₂O₂
MW: 158.1 g/mol
Melting Pt: 179…182 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07772042
CAS-Nummer: 532967-21-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge