(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H32066.03 H32066.06 H32066.14
H32066.03EA 49.4 EUR InStock
H32066.03 H32066.06 H32066.14
(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol 97%
(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
Purity: 97% CAS No.: 126456-43-7 Molecular Formula: C9H11NO Formula Weight: 149.19 Melting Point: 117-118° Optical Rotation: -61° (c=0.5 in chloroform) UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD00216655
Formel: C₉H₁₁NO
MW: 149.19 g/mol
Melting Pt: 117…118 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00216655
CAS-Nummer: 126456-43-7
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge