N-Boc-4-carboxymethoxypiperidine 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H32102.03
H32102.03EA 124 EUR InStock
H32102.03
N-Boc-4-carboxymethoxypiperidine 95%
N-Boc-4-carboxymethoxypiperidine
Purity: 95% CAS No.: 161948-70-5 Molecular Formula: C12H21NO6 Formula Weight: 259.30 Melting Point: 105-107° MDL No.: MFCD02178987
Formel: C₁₂H₂₁NO₅
Melting Pt: 105…107 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02178987
CAS-Nummer: 161948-70-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge