Kalium(brommethyl)trifluoroborat 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H32168.06
H32168.06EA 198 EUR InStock
H32168.06
Kalium(brommethyl)trifluoroborat 95%
Kalium(brommethyl)trifluoroborat
Purity: 95% CAS No.: 888711-44-2 Molecular Formula: CH2BBrF3K Formula Weight: 200.84 MDL No.: MFCD09265154
Formel: CH₂BBrF₃K
MW: 200.83 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09265154
CAS-Nummer: 888711-44-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge