3-Chloro-4-(pyridin-3-yl)-1,2,5-thiadiazole 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H32169.03
H32169.03EA 197 EUR InStock
H32169.03
3-Chloro-4-(pyridin-3-yl)-1,2,5-thiadiazole 95%
3-Chloro-4-(pyridin-3-yl)-1,2,5-thiadiazole
Purity: 95% CAS No.: 131986-28-2 Molecular Formula: C7H4ClN3S Formula Weight: 197.65 Melting Point: 56° MDL No.: MFCD03066187
Formel: C₇H₄ClN₃S
Melting Pt: 56 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03066187
CAS-Nummer: 131986-28-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge