2,2-Difluor-4-pentensäure ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H32173.03 H32173.06
H32173.03EA 59.4 EUR InStock
H32173.03 H32173.06
2,2-Difluor-4-pentensäure ≥97%
2,2-Difluoro-4-pentenoic acid
Purity: 97% CAS No.: 55039-89-9 Molecular Formula: C5H6F2O2 Formula Weight: 136.10 Boiling Point: 56-58°/3mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD09800642
Formel: C₅H₆F₂O₂
MW: 136.1 g/mol
Siedepunkt: 56…58 °C (3 mmHg)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09800642
CAS-Nummer: 55039-89-9
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge