5-Fluoroxindol ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H32176.03
H32176.03EA 103 EUR InStock
H32176.03
5-Fluoroxindol ≥97%
5-Fluoroxindol
Purity: 97% CAS No.: 56341-41-4 Molecular Formula: C8H6FNO Formula Weight: 151.14 Melting Point: 142-146° MDL No.: MFCD02179598
Formel: C₈H₆FNO
MW: 151.14 g/mol
Melting Pt: 142…146 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179598
CAS-Nummer: 56341-41-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge