5-Chlor-2-pyrazincarbonsäure 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H32596.03
H32596.03EA 91.4 EUR InStock
H32596.03
5-Chlor-2-pyrazincarbonsäure 95%
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 36070-80-1 Molecular Formula: C5H3ClN2O2 Formula Weight: 158.54 Physical Form: Solid Melting Point: 150-160° MDL No.: MFCD09033269
Formel: C5H3ClN2O2
Melting Pt: 150…160 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09033269
CAS-Nummer: 36070-80-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge