5-Amino-2,4-dichlorpyrimidin 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H32606.06
H32606.06EA 279 EUR InStock
H32606.06
5-Amino-2,4-dichlorpyrimidin 97%
5-Amino-2,4-dichloropyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 5177-27-5 Molecular Formula: C4H3Cl2N3 Formula Weight: 164.00 MDL No.: MFCD05662684
Formel: C₄H₃Cl₂N₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05662684
CAS-Nummer: 5177-27-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge