3,5-Dinitrobenzylalkohol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H32669.06 H32669.14 H32669.22
H32669.06EA 60.6 EUR InStock
H32669.06 H32669.14 H32669.22
3,5-Dinitrobenzylalkohol ≥98%
3,5-Dinitrobenzylalkohol
Purity: 98% CAS No.: 71022-43-0 Molecular Formula: C7H6N2O5 Formula Weight: 198.13 Melting Point: 88-91° Beilstein Reference: 2054388
Formel: C₇H₆N₂O₅
Melting Pt: 88…91 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007235
CAS-Nummer: 71022-43-0
EINECS: 275-131-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge