2-Amino-5-phenyl-1,3,4-thiadiazole 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H32826.03
H32826.03EA 33.4 EUR InStock
H32826.03
2-Amino-5-phenyl-1,3,4-thiadiazole 97%
2-Amino-5-phenyl-1,3,4-thiadiazole
Purity: 97% CAS No.: 2002-03-1 Molecular Formula: C8H7N3S Formula Weight: 177.23 Melting Point: 227-230° MDL No.: MFCD00205278
Formel: C₈H₇N₃S
MW: 177.23 g/mol
Melting Pt: 227…230 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00205278
CAS-Nummer: 2002-03-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge