4-Amino-3-(trifluormethoxy)benzoesäure 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H32915.06 H32915.14
H32915.06EA 88.4 EUR InStock
H32915.06 H32915.14
4-Amino-3-(trifluormethoxy)benzoesäure 98%
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 175278-22-5 Molecular Formula: C8H6F3NO3 Formula Weight: 221.14 MDL No.: MFCD00205143
Formel: C₈H₆F₃NO₃
MW: 221.14 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00205143
CAS-Nummer: 175278-22-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge