5-Phenyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H33061.ME
H33061.MEEA 107 EUR InStock
H33061.ME
5-Phenyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol 96%
5-Phenyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
Purity: 96% CAS No.: 5585-19-3 Molecular Formula: C8H6N2S2 Formula Weight: 194.28 Melting Point: 213-215° MDL No.: MFCD01681863
Formel: C₈H₆N₂S₂
MW: 194.28 g/mol
Melting Pt: 213…215 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01681863
CAS-Nummer: 5585-19-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge