Methyl-4-amino-3-brom-5-nitrobenzoat 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H33216.06
H33216.06EA 202 EUR InStock
H33216.06
Methyl-4-amino-3-brom-5-nitrobenzoat 97%
Methyl-4-amino-3-brom-5-nitrobenzoat
Formel: C₈H₇BrN₂O₄
Melting Pt: 107…109 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08443938
CAS-Nummer: 105655-17-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge